Learn More
Talazoparib Tosilato, TRC
Código de producto. 30009093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009093 50 mg 50 miligramos
30006495 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT13734050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373431-65-2
Fórmula molecular C19H14F2N6O . C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 552.6
Sinónimo BMN 673ts;
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.Cn2ncnc2[C@@H]3[C@H](Nc4cc(F)cc5C(=O)NN=C3c45)c6ccc(F)cc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talazoparib Tosylate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14F2N6O.C7H8O3S/c1-27-18(22-8-23-27)15-16(9-2-4-10(20)5-3-9)24-13-7-11(21)6-12-14(13)17(15)25-26-19(12)28;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-8,15-16,24H,1H3,(H,26,28);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t15-,16-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.1391