Learn More
(+)-Talarozole, MedChemExpress
Código de producto. 16471439
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471439 1 mg 1 miligramo
16458777 5 mg 5 miligramos
16456178 10 mg 10 miligramos
16422317 50 mg 50 miligramos
16403446 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16471439 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14802C
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress (+)-Talarozole is a potent inhibitor of retinoic acid metabolism extracted from patent WO 1997049704 A1.
(+)-Talarozole is a potent inhibitor of retinoic acid metabolism extracted from patent WO 1997049704 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Talarozole
Forma física Solid
CAS 201410-66-4
Color Off-White
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N5S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 72 mg/mL (190.72 mM)
SMILES CCC(CC)C(C1=CC=C(NC2=NC3=CC=CC=C3S2)C=C1)N4N=CN=C4.[(+)].[Rotation]
Peso molecular (g/mol) 377.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.51
Porcentaje de pureza 99.28%