Learn More
Talarozole, MedChemExpress
Código de producto. 16496476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496476 100 mg 100 miligramos
16470216 2 mg 2 miligramos
16448687 5 mg 5 miligramos
16402227 50 mg 50 miligramos
16416088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14531
MedChemExpress Talarozole (R115866) is an oral systemic all-trans retinoic acid metabolism blocking agent (RAMBA) which increases intracellular levels of endogenous all-trans retinoic acid (RA). Talarozole inhibits both CYP26A1 and CYP26B1 with IC50s of 5.4 and 0.46 nM, respectively.
Talarozole (R115866) is an oral systemic all-trans retinoic acid metabolism blocking agent (RAMBA) which increases intracellular levels of endogenous all-trans retinoic acid (RA). Talarozole inhibits both CYP26A1 and CYP26B1 with IC50s of 5.4 and 0.46 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talarozole
CAS 201410-53-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23N5S
Cantidad 100 mg
Sinónimo R115866
Información de solubilidad DMSO : ≥ 36 mg/mL (95.36 mM)
SMILES CCC(CC)C(C1=CC=C(NC2=NC3=CC=CC=C3S2)C=C1)N4N=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 377.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.51
Porcentaje de pureza 98.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation