Learn More
Talampanel, MedChemExpress
Descripción
Talampanel (LY300164) is an orally and selective α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA) receptor antagonis with anti-seizure activity. Talampanel (IVAX) has neuroprotective effects in rodent stroke models. Talampanel attenuates caspase-3 dependent apoptosis in mouse brain.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Talampanel |
| CAS | 161832-65-1 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H19N3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | GYKI-53773 LY-300164 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (296.41 mM) |
| SMILES | C[C@@H]1CC2=C(C=C(OCO3)C3=C2)C(C4=CC=C(N)C=C4)=NN1C(C)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 337.37 |
| Mostrar más |