Learn More
Mesilato de talabostat, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Talabostat Mesylate |
| CAS | 150080-09-4 |
| Fórmula molecular | C10H23BN2O6S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [(2R)-1-[(2S)-2-Amino-3-methyl-1-oxobutyl]-2-pyrrolidinyl]-boronic Acid Methanesulfonate, B-[(2R)-1-[(2S)-2-amino-3-methyl-1-oxobutyl]-2-pyrrolidinyl]-boronic Acid Methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19BN2O3.CH4O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-5-3-4-7(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h6-8,14-15H,3-5,11H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/t7-,8-;/m0./s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@H](C(=O)N1CCC[C@H]1B(O)O)N.CS(=O)(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 310.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.137 |