Learn More
Talabostat mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16478267
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478267 5 mg 5 miligramos
16405578 10 mg 10 miligramos
16481737 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478267 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13233A
MedChemExpress Talabostat mesylate (Val-boroPro mesylate; PT100 mesylate) is an orally active and nonselective dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitor (IC50 Ki = 0.18 nM) and the first clinical inhibitor of fibroblast activation protein (FAP) (IC50 = 560 nM), inhibits DPP8/9 (IC50 = 4/11 nM; Ki = 1.5/0.76 nM), quiescent cell proline dipeptidase (QPP) (IC50 = 310 nM), DPP2, and some other DASH family enzymes.
Antineoplastic and hematopoiesis- stimulating activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talabostat mesylate
CAS 150080-09-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H23BN2O6S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Val-boroPro mesylatePT100 mesylate
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (805.98 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 40 mg/mL (128.96 mM)
SMILES CC(C)[C@H](N)C(N1[C@H](B(O)O)CCC1)=O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 310.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.18
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease