missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TAL1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17210024 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17210024 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17210024 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5117522

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody has been tested in direct-ELISA.

TAL-1 is a basic helix-loop-helix transcription. It regulates differentiation and survival during hemopoiesis. TAL-1 is also implicated in the genesis of hemopoietic malignancies and it may play an important role in hemopoietic differentiation. It serves as a positive regulator of eryhtroid differentiation. Mutations are associated with T-cell leukemia and melanoma. TAL-1 is know to bind to the LIM domain containing protein Rhombotin-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TAL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.56 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica TAL1
N.º de referencia del gen O93507
Alias de gen basic helix-loop-helix transcription factor; bHLHa17; Class A basic helix-loop-helix protein 17; HGNC:11556; LOW QUALITY PROTEIN: T-cell acute lymphocytic leukemia protein 1; Scl; scl/tal1; SCL/tal-1; SCL-alpha; SCL-beta; si:ch211-135j1.3; stem cell leukemia protein; stem cell leukemia protein SCL; stem cell protein; stem-cell leukemia hematopoietic transcription factor; T cell acute lymphocytic leukemia 1; TAL bHLH transcription factor 1, erythroid differentiation factor; TAL1; Tal-1; tal-1 product; T-cell acute lymphocytic leukemia 1; T-cell acute lymphocytic leukemia protein 1; T-cell acute lymphocytic leukemia protein 1 homolog; T-cell leukemia/lymphoma protein 5; TCL5; transcription factor; zgc:85605; zSCL
Símbolos de los genes TAL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Zebrafish T-cell acute lymphocytic leukemia protein 1 homolog protein (1-324aa).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30766
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.