missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAL1 Monoclonal Antibody (OTI4G10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17500262
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17500262 100 μL 100 microlitros
17520262 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17500262 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA503897

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TAL-1 is a basic helix-loop-helix transcription. It regulates differentiation and survival during hemopoiesis. TAL-1 is also implicated in the genesis of hemopoietic maligcies and it may play an important role in hemopoietic differentiation. It serves as a positive regulator of eryhtroid differentiation. Mutations are associated with T-cell leukemia and melanoma. TAL-1 is know to bind to the LIM domain containing protein Rhombotin-2.

Especificaciones

Antígeno TAL1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G10
Concentración 0.74 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TAL1
N.º de referencia del gen P17542
Alias de gen SCL, TCL5, bHLHa17, tal-1
Símbolos de los genes TAL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human TAL1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6886
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.