missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TAL1 Monoclonal Antibody (OTI3E2), TrueMAB™, OriGene
Descripción
TAL-1 is a basic helix-loop-helix transcription. It regulates differentiation and survival during hemopoiesis. TAL-1 is also implicated in the genesis of hemopoietic maligcies and it may play an important role in hemopoietic differentiation. It serves as a positive regulator of eryhtroid differentiation. Mutations are associated with T-cell leukemia and melanoma. TAL-1 is know to bind to the LIM domain containing protein Rhombotin-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TAL1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3E2 |
| Concentración | 0.94 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | TAL1 |
| N.º de referencia del gen | P17542 |
| Alias de gen | SCL, TCL5, bHLHa17, tal-1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?