Learn More
Takinib, MedChemExpress
Descripción
Takinib is an inhibitor of autophosphorylated TAK1 that non-competitively binds within the ATP binding pocket. Takinib induces apoptosis following TNFα stimulation in cell models of rheumatoid arthritis and metastatic breast cancer. Takinib is also a P. falciparum protein kinase 9 (PfPK9) inhibitor (KD(app) of 0.46 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Takinib |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1111556-37-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H18N4O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | EDHS-206 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (155.11 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |