Learn More
TAK1/MAP4K2 inhibitor 1, MedChemExpress
Descripción
TAK1/MAP4K2 inhibitor 1 is a potent dual TGFβ-activated kinase 1 (TAK1) and mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 2 (MAP4K2) inhibitor, with IC50s of 41.1 nM and 18.2 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TAK1/MAP4K2 inhibitor 1 |
| CAS | 1315330-11-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H31F3N6O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (90.48 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(N1)=CC2=C1N=CN=C2OC3=C(C)C=CC(C(NC4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C(C(F)(F)F)=C4)=O)=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 552.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 552.59 |
| Mostrar más |