Learn More
TAK-901, MedChemExpress
Código de producto. 16487737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487737 5 mg 5 miligramos
16465766 100 mg 100 miligramos
16435018 10 mg 10 miligramos
16431257 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16487737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12201
MedChemExpress TAK-901 is a multi-targeted aurora inhibitor with IC50s of 21 and 15 nM for aurora A and B, respectively.
TAK-901 is a multi-targeted aurora inhibitor with IC50s of 21 and 15 nM for aurora A and B, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAK-901
CAS 934541-31-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H32N4O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (3.96 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1CCN(CC1)C)C2=C(C3=C(C4=CC(C)=CN=C4N3)C(C5=CC=CC(S(=O)(CC)=O)=C5)=C2)C
Peso molecular (g/mol) 504.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 504.64
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease