Learn More
TAK-875, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(3S)-6-[(3-[2,6-dimethyl-4-(3-methylsulfonylpropoxy)phenyl]phenyl)methoxy]-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl]acetic acid |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H32O7S/c1-19-12-25(34-10-5-11-37(3,32)33)13-20(2)29(19)22-7-4-6-21(14-22)17-35-24-8-9-26-23(15-28(30)31)18-36-27(26)16-24/h4,6-9,12-14,16,23H,5,10-11,15,17-18H2,1-3H3,(H,30,31)/t23-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 524.1869 |