Learn More
TAK-779, MedChemExpress
Descripción
TAK-779 is a potent and selective nonpeptide antagonist of CCR5 and CXCR3, with a Ki of 1.1 nM for CCR5, and effectively and selectively inhibits R5 HIV-1, with EC50 and EC90 of 1.2 nM and 5.7 nM, respectively, in MAGI-CCR5 cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TAK-779 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 229005-80-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H39ClN2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Takeda 779 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 25 mg/mL (47.07 mM) ∣H2O : 16.66 mg/mL (31.37 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Mostrar más |