Learn More
TAK-715, MedChemExpress
Descripción
TAK-715 is an orally active and potent p38 MAPK inhibitor with IC50s of 7.1 nM, 200 nM for p38α and p38β, respectively. TAK-715 inhibits casein kinase I (CK1δ/ε) to regulate activation of Wnt/β-catenin signaling. TAK-715 shows good significant efficacy in a rat arthritis model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TAK-715 |
| CAS | 303162-79-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H21N3OS |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (250.31 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)NC2=NC=CC(C3=C(N=C(S3)CC)C4=CC=CC(C)=C4)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 399.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.51 |
| Mostrar más |