Learn More
TAK-593, MedChemExpress
Código de producto. 16499147
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499147 5 mg 5 miligramos
16492667 50 mg 50 miligramos
16486578 10 mg 10 miligramos
16456786 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499147 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15506
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
TAK-593 is a potent VEGFR and PDGFR family inhibitor with IC50s of 3.2, 0.95, 1.1, 4.3 and 13 nM for VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDFGRα and PDFGRβ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TAK-593
CAS 1005780-62-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H23N7O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 48.5 mg/mL (108.87 mM)
SMILES O=C(C1=CC(C)=NN1C)NC2=CC(OC3=NN4C(C=C3)=NC(NC(C5CC5)=O)=C4)=CC=C2C
Peso molecular (g/mol) 445.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease