Learn More
MedChemExpress TAK-448 acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.37% |
| CAS | 1470374-22-1 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 1285.41 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (77.80 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (38.90 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | MVT-602 acetate |