Learn More
TAK-243, MedChemExpress
Descripción
TAK-243 (MLN7243) is a first-in-class, selective ubiquitin activating enzyme, UAE (UBA1) inhibitor (IC50=1 nM), which blocks ubiquitin conjugation, disrupting monoubiquitin signaling as well as global protein ubiquitination. TAK-243 (MLN7243) induces endoplasmic reticulum (ER) stress, abrogates NF-κB pathway activation and promotes apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TAK-243 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1450833-55-2 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H20F3N5O5S2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | MLN7243 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (96.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.92 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |