Learn More
TAK-220, MedChemExpress
Description
TAK-220 also selectively inhibits HIV-1, with EC50s of 1.2 nM (HIV-1 KK), 0.72 nM (HIV-1 CTV), 1.7 nM (HIV-1 HKW), 1.7 nM (HIV-1 HNK), 0.93 nM (HIV-1
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | TAK-220 |
| CAS | 333994-00-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C31H41ClN4O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (90.39 mM) |
| SMILES | O=C(C1CCN(C(C)=O)CC1)N(CCCN2CCC(CC3=CC=C(C(N)=O)C=C3)CC2)C4=CC=C(C)C(Cl)=C4 |
| Peso molecular (g/mol) | 553.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 553.14 |
| Show More |