Learn More
Tafluprost, MedChemExpress
Código de producto. 16491018
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491018 5 mg 5 miligramos
16458548 10 mg 10 miligramos
16433796 25 mg 25 miligramos
16414417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491018 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0600
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Tafluprost(AFP-168) is an anti-glaucoma prostaglandin (PG) analog.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tafluprost
CAS 209860-87-7
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34F2O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo AFP-168 MK2452
Información de solubilidad DMSO : ≥ 270 mg/mL (596.65 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/C(F)(F)COC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 452.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.53
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid