Learn More
Tafenoquina, TRC
Código de producto. 30416865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30416865 5 mg 5 miligramos
30427929 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30416865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0047655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106635-80-7
Fórmula molecular C24H28F3N3O3
Peso molecular (g/mol) 463.49
Sinónimo 1,4-Pentanediamine, N4-[2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-8-quinolinyl]-, N4-[2,6-Dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-8-quinolinyl]-1,4-pentanediamine, SB 252263AAB, WR 238605
Nombre IUPAC 4-N-[2,6-dimetaxi-4-metil-5-[3-(trifluorometil)fenoxi]quinolina-8-il]pentano-1,4-diamina
SMILES COc1cc(C)c2c(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(OC)cc(NC(C)CCCN)c2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tafenoquine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H28F3N3O3/c1-14-11-20(32-4)30-22-18(29-15(2)7-6-10-28)13-19(31-3)23(21(14)22)33-17-9-5-8-16(12-17)24(25,26)27/h5,8-9,11-13,15,29H,6-7,10,28H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.2083