Learn More
Tafenoquine Succinate, MedChemExpress
Código de producto. 16467207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467207 5 mg 5 miligramos
16455356 100 mg 100 miligramos
16450797 50 mg 50 miligramos
16444488 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111529A
MedChemExpress Tafenoquine Succinate (WR 238605 Succinate) is an 8-aminoquinoline. Tafenoquine is an anti-malarial prophylactic agent.
Tafenoquine Succinate (WR 238605 Succinate) is an 8-aminoquinoline. Tafenoquine is an anti-malarial prophylactic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tafenoquine Succinate
Forma física Powder
CAS 106635-81-8
Color Light Nude
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H34F3N3O7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo WR 238605 (Succinate)
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (214.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O.CC(NC1=C2N=C(OC)C=C(C)C2=C(OC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C(OC)=C1)CCCN
Peso molecular (g/mol) 581.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.58
Porcentaje de pureza 98.42%