Learn More
Tafamidis, Mikromol
Código de producto. 30462100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30462100 250 mg
1 options
Código de producto. 30462100 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3971.000250
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tafamidis, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tafamidis
CAS 594839-88-0
Nombres de analitos o componentes Tafamidis
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H7 Cl2 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 6-Benzoxazolecarboxylic acid, 2-(3,5-dichlorophenyl)-, 2-(3,5-Dichlorophenyl)-6-benzoxazolecarboxylic acid, Fx 1006, Tafamidis, Vyndaqel
Fórmula InChI InChI=1S/C14H7Cl2NO3/c15-9-3-8(4-10(16)6-9)13-17-11-2-1-7(14(18)19)5-12(11)20-13/h1-6H,(H,18,19)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)c1ccc2nc(oc2c1)c3cc(Cl)cc(Cl)c3
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,5-diclorofenil)-1,3-benzoxazol-6-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 308.1163
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.9803 g/mol