Learn More
Tafamidis Meglumine, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tafamidis Meglumine |
| CAS | 951395-08-7 |
| Fórmula molecular | C14H7Cl2NO3 . C7H17NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Vyndaqel |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H7Cl2NO3.C7H17NO5/c15-9-3-8(4-10(16)6-9)13-17-11-2-1-7(14(18)19)5-12(11)20-13;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h1-6H,(H,18,19);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1 |
| SMILES | CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.OC(=O)c1ccc2nc(oc2c1)c3cc(Cl)cc(Cl)c3 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3,5-diclorofenil)-1,3-benzoxazol-6-carboxílico;(2R,3R,4R,5S)-6-(metilamino)hexano-1,2,3,4,5-pentol |
| Peso molecular (g/mol) | 503.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 502.091 |