Learn More
Tafamidis meglumine, MedChemExpress
Código de producto. 16498797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498797 5 mg 5 miligramos
16496566 100 mg 100 miligramos
16472337 50 mg 50 miligramos
16463446 25 mg 25 miligramos
16456208 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14852A
MedChemExpress Tafamidis meglumine (Fx-1006A) is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis meglumine inhibits amyloidogenesis.
Tafamidis meglumine (Fx-1006A) is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis meglumine inhibits amyloidogenesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tafamidis meglumine
Forma física Solid
CAS 951395-08-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24Cl2N2O8
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Fx-1006A
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (24.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C2N=C(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)OC2=C1)O.O[C@@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)[C@@H](O)CNC
Peso molecular (g/mol) 503.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.33
Porcentaje de pureza 99.52%