Learn More
Tafamidis, MedChemExpress
Código de producto. 16488797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488797 5 mg 5 miligramos
16486566 100 mg 100 miligramos
16462337 50 mg 50 miligramos
16453446 25 mg 25 miligramos
16446208 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16488797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14852
MedChemExpress Tafamidis is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis inhibits amyloidogenesis.
Tafamidis is a potent and selective transthyretin (TTR) stabilizer, shows comparable potency and efficacy to the mutumant homotetramers V30M-TTR, V122I-TTR and wild type WT-TTR, with EC50s of 2.7-3.2 μM. Tafamidis inhibits amyloidogenesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tafamidis
Forma física Solid
CAS 594839-88-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H7Cl2NO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 37.5 mg/mL (121.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2N=C(C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3)OC2=C1)O
Peso molecular (g/mol) 308.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.12
Porcentaje de pureza 98.04%