Learn More
Tampón TAE, tris-acetato-EDTA, solución 50X, electroforesis, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10457583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de polietileno Nalgene
Poly CUBE
Tamaño de la unidad:
1 LT
20 LT
4 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10457583 500 mL Frasco de polietileno 500 ML
10490264 1 L Frasco de polietileno Nalgene 1 LT
10542985 4 L Poly CUBE 4 LT
10326463 20 L Poly CUBE 20 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10457583 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1332500
Solicitar formato a granel o personalizado
Tris-acetato-EDTA, número CAS: 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, gris, Tris (24 %), ácido acético (5,0 %) y EDTA (< 2%), libre de DNasa, prueba de pase, filtrado a través de un filtro de 0,2 micrones, electroforesis, solución 50X, Poly CUBE, líquido, libre de proteasa, libre de DNasa, ARNasa y proteasa, RT
Tris-acetato-EDTA, número CAS: 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8, TAE, 4L, gris, Tris (24 %), ácido acético (5,0 %) y EDTA (< 2%), libre de DNasa, prueba de pase, filtrado a través de un filtro de 0,2 micrones, electroforesis, solución 50X, Poly CUBE, líquido, libre de proteasa, libre de DNasa, ARNasa y proteasa, RT
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 50X TAE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
  • La solución 50X contiene 2 M de tris-acetato y 0,050 M de EDTA
  • Para preparar una solución 1X, mezcle un volumen de 50X TAE de Fisher BioReagents
  • Solución con 49 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • Filtrado, esterilizado en autoclave y probado funcionalmente para su uso en aplicaciones de electroforesis
  • TAE es un tampón comúnmente utilizado para la electroforesis de nucleicos ácidos en geles de agarosa
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris-Acetate-EDTA
Nombre de nota 50X Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4, 6850-28-8
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
ADNasa Sin ADNasa
Filtrado Filtrado a través de un filtro de 0,2 micras.
Notas de grado de pureza DNase-, RNase- and Protease-Free
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Sinónimo TAE
Grado Electroforesis
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tris (24 %), ácido acético (5,0 %), y EDTA (< 2 %).