Learn More
Tampón TAE, solución 10X, calidad para biología molecular, ultrapura, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TAE Buffer |
| Concentración | 10 X |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frascos Nalgene |
| Grado | Biología molecular, ultrapuro |