Learn More
Tadalafil, TRC
Código de producto. 30135243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135243 100 mg 100 miligramos
30005798 25 mg 25 miligramos
30006747 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT004500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171596-29-5
Fórmula molecular C22 H19 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 389.4
Sinónimo (6R-trans)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-, (6R,12aR)- (9CI, ACI), (6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione (ACI), Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-, (6R-trans)- (ZCI), (6R,12aR)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-6-(3,4-methylenedioxyphenyl)pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, Adcirca, Cialis, GF 196960, IC 351, ICOS 351, Lifta, Pentadafil, Tadalafil, Tadalafil Lilly, Tadfil, Tadora, Talmanco, Tardenafil, Tildenafil, UK 336017, Zydalis
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)-6-metil-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-dione
SMILES CN1CC(=O)N2[C@H](Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@H]2c5ccc6OCOc6c5)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tadalafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19N3O4/c1-24-10-19(26)25-16(22(24)27)9-14-13-4-2-3-5-15(13)23-20(14)21(25)12-6-7-17-18(8-12)29-11-28-17/h2-8,16,21,23H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1376
Porcentaje de pureza >95%