Learn More
Tadalafil Hidroxipiperidona, TRC
Código de producto. 30138642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138642 50 mg 50 miligramos
30135252 5 mg 5 miligramos
30012030 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00452550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1978322-99-4
Fórmula molecular C22H19N3O6
Peso molecular (g/mol) 421.4
Sinónimo Tadalafil EP Impurity E;
Nombre IUPAC benzil (2R,3R,5R)-5-[(2R)-2-formamido-4-metilpentanoil]oxi-2-hexil-3-fenilmetoxihexadecanoato
SMILES O=C1N(C)CC(N([C@@]1(C2C3(O)NC4=C(C=CC=C4)C2=O)[H])[C@]3([H])C5=CC=C(OCO6)C6=C5)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tadalafil Hydroxypiperidone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H67NO6/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-22-28-38(50-43(47)40(44-34-45)30-35(3)4)31-41(48-32-36-24-18-16-19-25-36)39(29-23-10-8-6-2)42(46)49-33-37-26-20-17-21-27-37/h16-21,24-27,34-35,38-41H,5-15,22-23,28-33H2,1-4H3,(H,44,45)/t38-,39-,40-,41-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 693.4968