Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tadalafilo, 97 %
Código de producto. 16574344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16574344 1 g 1 g
16584344 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16574344 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461940010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 171596-29-5 | C22H19N3O4 | 389.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171596-29-5
Fórmula molecular C22H19N3O4
Peso molecular (g/mol) 389.41
Clave InChI WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
Nombre IUPAC (2R,8R)-2-(2H-1,3-benzodioxol-5-il)-6-metil-3,6,17-triazatetraciclo[8.7.0.0³,⁸.0¹¹,¹⁶]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraeno-4,7-diona
SMILES CN1CC(=O)N2[C@H](CC3=C(NC4=CC=CC=C34)[C@H]2C2=CC=C3OCOC3=C2)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tadalafil
Punto de fusión 296.0°C to 303.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: <1 mg/mL Other solubilities: 78 mg/mL dmso, <1 mg/mL ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.4