Learn More
Sartorius Pipetas mecánicas Tacta™
BIOPHARMA
Código de producto. 15576304 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de canales:
1
8
12
Volumen (métrico):
5 a 100 μL
De 0,1 to 3 μl
De 0,5 to 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 1000 to 10.000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 500 to 5000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Gris
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Número de canales Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
15576304 1 De 0,5 to 10 μl Gris cada uno
15566304 1 De 0,1 to 3 μl Gris cada uno
15586304 1 De 2 to 20 μl Amarillo cada uno
15596304 1 De 10 to 100 μl Amarillo cada uno
15506314 1 De 20 to 200 μl Amarillo cada uno
15516314 1 De 100 to 1000 μl Azul cada uno
15526314 1 De 500 to 5000 μl Verde cada uno
15536314 1 De 1000 to 10.000 μl Rojo cada uno
15546314 8 De 0,5 to 10 μl Gris cada uno
15556314 8 5 a 100 μL Amarillo cada uno
15566314 8 De 30 a 300 μl Naranja cada uno
15576314 12 De 0,5 to 10 μl Gris cada uno
15586314 12 5 a 100 μL Amarillo cada uno
15596314 12 De 30 a 300 μl Naranja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15576304 Proveedor Sartorius N.º de proveedor LH729020
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
El diseño excepcionalmente equilibrado es muy sencillo de usar y muy cómodo de sostener
  • Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
  • Único Sartorius Optilock El sistema proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen.
  • Expulsión de punta suave y controlada con el nuevo Sartorius Optiject tecnología
  • Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
  • Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
  • Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Optifit 10 μYo, SafetySpace Puntas de filtro 10 μL
Espaciado de las puntas ajustable Sí
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Gris
Desechables Reutilizables
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Número de canales 1
Línea de productos Tacta
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 0,5 to 10 μl