Descripción
- Cómodo de sujetar gracias al mango de diseño ergonómico
- Único Sartorius Optilock El sistema proporciona flexibilidad para el ajuste y bloqueo del volumen.
- Expulsión de punta suave y controlada con el nuevo Sartorius Optiject tecnología
- Ajuste de calibración para proporcionar resultados precisos para varios tipos de líquidos
- Fácil de limpiar, con solo tres piezas para desmontar
- Resultados fiables, incluso durante largos periodos de pipeteo
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Optifit 200 μL, 350 μYo, SafetySpace Puntas de filtro 200 μL |
| Espaciado de las puntas ajustable | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Material | Polipropileno |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Tacta |
| Programable | No |
| Mostrar más |