Learn More
Tacrolimus monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16491987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491987 50 mg 50 miligramos
16468497 5 mg 5 miligramos
16405848 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13756A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Tacrolimus monohydrate (FK506 monohydrate), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex and inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Tacrolimus monohydrate (FK506 monohydrate), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex and inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tacrolimus monohydrate
CAS 109581-93-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C44H71NO13
Cantidad 50 mg
Sinónimo FK506 monohydrateFujimycin monohydrateFR900506 monohydrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (121.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC=C)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O.O
Peso molecular (g/mol) 822.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.03
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation