Learn More
Tacrolimus monohydrate, MedChemExpress
Descripción
Tacrolimus monohydrate (FK506 monohydrate), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex and inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tacrolimus monohydrate |
| CAS | 109581-93-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C44H71NO13 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | FK506 monohydrateFujimycin monohydrateFR900506 monohydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (121.65 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC=C)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O.O |
| Peso molecular (g/mol) | 822.03 |
| Mostrar más |