Learn More
Aldehído metilacrilico de tacrolimus, TRC
Código de producto. 30420273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30420273 10 mg
30428433 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00415010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109466-74-2
Fórmula molecular C11 H18 O3
Peso molecular (g/mol) 198.26
Sinónimo 2-Propenal, 3-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-2-methyl-, [1R-[1α(E),3α,4β]]- (9CI)
Nombre IUPAC (E)-3-[(1R,3R,4R)-4-hidroxi-3-metoxiciclohexil]-2-metilprop-2-enal
SMILES CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)\C=C(/C)\C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tacrolimus Methyl Acryl Aldehyde
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H18O3/c1-8(7-12)5-9-3-4-10(13)11(6-9)14-2/h5,7,9-11,13H,3-4,6H2,1-2H3/b8-5+/t9-,10+,11+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1256