Learn More
Tacrolimus, MedChemExpress
Código de producto. 16495838
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495838 10 mg 10 miligramos
16416316 100 mg 100 miligramos
16411106 200 mg 200 miligramos
16481987 50 mg 50 miligramos
16411706 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16495838 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13756
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Tacrolimus (FK506), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex. Tacrolimus inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Tacrolimus (FK506), a macrocyclic lactone, binds to FK506 binding protein (FKBP) to form a complex. Tacrolimus inhibits calcineurin phosphatase, which inhibits T-lymphocyte signal transduction and IL-2 transcription. Immunosuppressive properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tacrolimus
CAS 104987-11-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C44H69NO12
Cantidad 10 mg
Sinónimo FK506 Fujimycin FR900506
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (186.56 mM)
SMILES O=C([C@@](CCCC1)([H])N1C(C([C@@]2(O)[C@H](C)C[C@H](OC)[C@@](O2)([H])[C@@H](OC)C[C@@H](C)C/C(C)=C/[C@H]3CC=C)=O)=O)O[C@H](/C(C)=C/[C@H]4C[C@@H](OC)[C@H](O)CC4)[C@H](C)[C@@H](O)CC3=O
Peso molecular (g/mol) 804.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 804.02
Porcentaje de pureza 95.2%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation