Learn More
Clorhidrato de tacrina, Mikromol™
Código de producto. 30052317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30052317 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30052317 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1982.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de tacrina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tacrine Hydrochloride
CAS 1684-40-8
Nombres de analitos o componentes Tacrine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (9CI), Acridine, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI), Acridine, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-9-aminoacridine hydrochloride, 5,6,7,8-Tetrahydroacridin-9-amine hydrochloride, 9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridine hydrochloride, CI 970, Cognex, Hydroaminacrine, Romotal, THA, Tacrin hydrochloride, Tacrine hydrochloride, Tenakrin
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2.ClH/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H
SMILES Cl.Nc1c2CCCCc2nc3ccccc13
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroacridin-9-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 234.72
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0924 g/mol