Learn More
Clorhidrato de tacrina, LoGiCal
Código de producto. 30461859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461859 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461859 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1982.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tacrine Hydrochloride
CAS 1684-40-8
Nombres de analitos o componentes Tacrine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H14 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (1:1), 9-Acridinamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (9CI), Acridine, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride (7CI), Acridine, 9-amino-1,2,3,4-tetrahydro-, monohydrochloride (8CI), 1,2,3,4-Tetrahydro-9-aminoacridine hydrochloride, 5,6,7,8-Tetrahydroacridin-9-amine hydrochloride, 9-Amino-1,2,3,4-Tetrahydroacridine hydrochloride, CI 970, Cognex, Hydroaminacrine, Romotal, THA, Tacrin hydrochloride, Tacrine hydrochloride, Tenakrin
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2.ClH/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Nc1c2CCCCc2nc3ccccc13
Nombre IUPAC 1,2,3,4-tetrahidroacridin-9-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 234.72
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0924 g/mol