Learn More
Tacrine hydrochloride (hydrate), MedChemExpress
Descripción
Tacrine hydrochloride (hydrate) is an inhibitor of both acetyl (AChE) and butyryl-cholinestrase (BChE) with IC50s of 31 nM and 25.6 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tacrine hydrochloride (hydrate) |
| CAS | 206658-92-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H14N2.xHCl.xH2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 32 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | NC1=C(CCCC2)C2=NC3=CC=CC=C31.[H]Cl.[H]O[H].[x].[x] |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Grado | Research |
| Mostrar más |