missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para TACI (TNFRSF13B) humano

Código de producto. 15455153
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15455153 96 pruebas 1 set
17874220 10 × 96 pruebas paquete de 10
17105589 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15455153 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EHTNFRSF13B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para TACI (TNFRSF13B) humana cuantifica TACI hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente TACI hu tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida humano se ha diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

Los miembros de la superfamilia TNF regulan las respuestas inmunitarias e inducen la apoptosis. Recientemente se identificaron dos nuevos miembros de la familia del TNF y se les designó BAFF/BLyS/TALL-1/THANK/zTNF4 y April/TALL-2, respectivamente. El BAFF se caracterizó como un activador de células B, ya que inducía la proliferación de células B y la secreción de inmunoglobulina. April regula el crecimiento celular inmunológico y no inmunológico. Recientemente se identificaron tres receptores, BCMA, TACI y BAFF-R, para BAFF y April. El TACI, al igual que el BCMA, se une al BAFF y al April. El TACI y sus ligandos regulan las respuestas inmunitarias humorales, activan la NF-kappa-B y la quinasa c-jun N-terminal, y participan en las enfermedades autoinmunes asociadas a los linfocitos B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O14836
Intervalo del ensayo 0,323-80 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,3 ng
Intervalo de calibración De 0,3 ng/ml a 80 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta TACI humanos. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 23495
Símbolo de gen CD267,CVID,CVID2,IGAD2,RYZN,TACI,TNFRSF14B
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CD267, CVID, CVID2, IGAD2, RYZN, TACI, TNFRSF14B
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.