Learn More
Testo™ Cuentarrevoluciones
Código de producto. 10106211
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 1 a 99.999 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp Tamaño de la unidad
10106211 De 1 a 99.999 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10106211 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0563 0465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.69€
    243.00€ / paquete de 1
    Ahorro 284.69€
    53% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Cuentarrevoluciones
Incluye Maletín de transporte de plástico, maletín de protección SoftCase, marcadores reflectantes y baterías
temp De 1 a 99.999 rpm