Learn More
Tacedinaline, MedChemExpress
Código de producto. 16464057
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464057 50 mg 50 miligramos
16458148 10 mg 10 miligramos
16421336 200 mg 200 miligramos
16407906 100 mg 100 miligramos
16461936 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16464057 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50934
MedChemExpress Tacedinaline (N-acetyldinaline) is an inhibitor of the histone deacetylase (HDAC) with IC50s of 0.9, 0.9, 1.2 μM for recombinant HDAC 1, 2 and 3 respectively.
Tacedinaline (N-acetyldinaline) is an inhibitor of the histone deacetylase (HDAC) with IC50s of 0.9, 0.9, 1.2 μM for recombinant HDAC 1, 2 and 3 respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tacedinaline
Forma física Solid
CAS 112522-64-2
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H15N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo N-acetyldinaline CI-994 Goe-5549
Información de solubilidad DMSO : ≥ 58 mg/mL (215.37 mM)
SMILES O=C(NC1=C(N)C=CC=C1)C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 269.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3
Porcentaje de pureza 95.77%