Learn More
TACC1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16852264 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16852264 20 μL 20 microlitros
16842264 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16852264 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 138621AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This locus may represent a breast cancer candidate gene. It is located close to FGFR1 on a region of chromosome 8 that is amplified in some breast cancers. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno TACC1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TACC1
N.º de referencia del gen O75410
Alias de gen Ga55, Gastric cancer antigen Ga55, KIAA1103, TACC1, Taxin 1
Símbolos de los genes TACC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno TACC1 Fusion Protein Ag4842
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6867
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG