Learn More
Tacalcitol Monohidrato, TRC
Código de producto. 30428081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428081 5 mg
30412728 1 mg
30419798 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0040505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93129-94-3
Fórmula molecular C27 H44 O3 . H2 O
Peso molecular (g/mol) 434.65
Sinónimo 1,3-Cyclohexanediol, 4-methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-1-[(1R,4R)-4-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-, hydrate (1:1), (1R,3S,5Z)-, ,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,24-triol, monohydrate, (1alpha,3beta,5Z,7E,24R)- (9CI), 1alpha,24(R)-Dihydroxy-vitamin D3 monohydrate, 1alpha,24(R)-Dihydroxycholecalciferol monohydrate, Tacalcitol monohydrate
Nombre IUPAC (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R,5R)-5-hidroxi-6-metilheptano-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,7-hexahidro-1H-inden-4-ilideno]etilideno]-4-metilideneciclohexano-1,3-diol; hidratar
SMILES O.CC(C)[C@H](O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tacalcitol Monohydrate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H44O3.H2O/c1-17(2)25(29)13-8-18(3)23-11-12-24-20(7-6-14-27(23,24)5)9-10-21-15-22(28)16-26(30)19(21)4;/h9-10,17-18,22-26,28-30H,4,6-8,11-16H2,1-3,5H3;1H2/b20-9+,21-10-;/t18-,22-,23-,24+,25-,26+,27-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.3396