Learn More
TACA, TRC
Código de producto. 17922115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922115 100 mg 100 miligramos
17992465 25 mg 25 miligramos
17921365 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17922115 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT004010100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38090-53-8
Fórmula molecular C4 H7 N O2
Peso molecular (g/mol) 101.104
Sinónimo TACA, trans-4-Amino-2-butenoic Acid, trans-4-Aminocrotonic Acid, (E)-4-Amino-2-butenoic Acid, (2E)-4-Amino-2-butenoic Acid;
Nombre IUPAC (E)-4-aminobut-2-ácido enoico
SMILES NC\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-trans-Aminocrotonic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3,5H2,(H,6,7)/b2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.0477