Learn More
TACA, Tocris Bioscience™
Descripción
The trans-isomer of CACA. Potent GABAA agonist, GABA uptake inhibitor and substrate for GABA-T. Also GABAA-ρ agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TACA |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.1 |
| Porcentaje de pureza | >98% |