Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrífuga de sobremesa Universal 320
Código de producto. 10317562
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 200 ml o 6 x 94 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10317562 4 x 200 ml o 6 x 94 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10317562 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 1401
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
La centrífuga de sobremesa Universal 320 es una centrífuga de uso general compacta, versátil e indispensable con un rendimiento excelente y una amplia gama de accesorios para llevar a cabo prácticamente cualquier tarea de centrifugación, incluidas placas, tubos de sangre, cultivo celular, microlitros y citología.
  • Versátil y duradera para centrifugar tubos de sangre y orina en rotores oscilantes y angulares
  • Hasta 8 tubos cónicos de 50 ml para el paso de células en trabajos de cultivo celular
  • Microplacas para ensayos de fase sólida
  • Excelente para laboratorios pequeños, hospitales, laboratorios veterinarios, laboratorios de cultivo celular, laboratorios de investigación y muchos más
  • Ahorra dinero y espacio en el banco
Especificaciones
Capacidad 4 x 200 ml o 6 x 94 ml
RCF máx. 15 000/21 382 x g
Vel. máx 15000 rpm
Refrigerado Sí
Modelo 320
Garantía 5 años
Dimensiones (Al x An x F) 346 x 401 x 529 mm
Anchura exterior (imperial) 15,8 in
Anchura exterior (métrico) 401 mm
Altura exterior (imperial) 13,6 in
Altura exterior (métrico) 346 mm
Fondo (imperial) 20,8 in
Fondo (métrico) 529 mm
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa