Learn More
Hettich Lab Technology™ Centrífuga de sobremesa ROTINA 380
Código de producto. 10075563
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
4 x 290 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10075563 4 x 290 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10075563 Proveedor Hettich Lab Technology™ N.º de proveedor 1701
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
La centrífuga de sobremesa ROTINA 380 es una unidad de alto rendimiento, alta velocidad y ahorro de espacio que admite una amplia gama de accesorios para múltiples aplicaciones en un solo rotor.
  • Ideal para laboratorios de producción media a alta que procesan grandes cantidades de tubos de extracción de sangre en rotores oscilantes y angulares
  • Pueden girar numerosos contenedores para el cultivo celular y 50 ml tubos cónicos para el paso de las células
  • Se puede procesar una amplia variedad de placas y gradillas para ensayos de fase sólida o cultivo celular
  • Excelente para instalaciones como hospitales, laboratorios hematológicos, pequeños centros de sangre, laboratorios veterinarios y muchas otras
Especificaciones
Capacidad 4 x 290 mL
RCF máx. 15 000/24 400 x g
Vel. máx 15,000 rpm
Refrigerado Sí
Modelo 380
Tiempo de actividad 1 s a 99 h, 59 min, 59 s, funcionamiento continuo, modo de ciclo corto
Garantía 5 años
Dimensiones (Al x An x F) 418 x 457 x 600 mm
Peso neto 51 kg
Requisitos eléctricos 220/240 V
Tipo de producto Centrífuga de sobremesa