Learn More
Tabimorelin, TRC
Código de producto. 30008440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008440 5 mg 5 miligramos
30004103 10 mg 10 miligramos
30003378 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0035005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 193079-69-5
Fórmula molecular C32 H40 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 528.68
Sinónimo D-Phenylalaninamide, N-[(2E)-5-amino-5-methyl-1-oxo-2-hexen-1-yl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-dimethyl-, D-Phenylalaninamide, N-[(2E)-5-amino-5-methyl-1-oxo-2-hexenyl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-dimethyl- (9CI), N-[(2E)-5-Amino-5-methyl-1-oxo-2-hexen-1-yl]-N-methyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-N,Nα-dimethyl-D-phenylalaninamide, NN 703, NNC 26-0703, Tabimorelin
Nombre IUPAC (E)-5-amino-N,5-dimetil-N-[(2R)-1-[metil-[(2R)-1-(metilamino)-1-oxo-3-fenilpropano-2-il]amino-3-naftaleno-2-il-1-oxopropano-2-il]hex-2-enamida
SMILES CNC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)N(C)C(=O)[C@@H](Cc2ccc3ccccc3c2)N(C)C(=O)\C=C\CC(C)(C)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Tabimorelin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H40N4O3/c1-32(2,33)19-11-16-29(37)35(4)28(22-24-17-18-25-14-9-10-15-26(25)20-24)31(39)36(5)27(30(38)34-3)21-23-12-7-6-8-13-23/h6-18,20,27-28H,19,21-22,33H2,1-5H3,(H,34,38)/b16-11+/t27-,28-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.31
Porcentaje de pureza >95%